Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables transparents Immuno
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations. Les modules sécables Immuno offrent un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
471.00€ - 695.00€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Description | Qualité optique supérieure pour des résultats fiables |
Méthode de détection | Colorimétrique |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Type de puits | Nb par paquet | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Type de puits | Nb par paquet | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10439962
|
Thermo Scientific™
446442 |
Polystyrène | Rond | 5 | Cadre |
500.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10506371
|
Thermo Scientific™
446469 |
MaxiSorp | Rond | 10 | Cadre |
524.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10449121
|
Thermo Scientific™
446490 |
MultiSorp | Rond | 10 | Cadre |
492.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10450153
|
Thermo Scientific™
446639 |
MaxiSorp | Rond | 10 | Barrette pour microplaques |
500.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10172211
|
Thermo Scientific™
448526 |
MaxiSorp | Rond | 10 | Barrette pour microplaques |
510.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10306191
|
Thermo Scientific™
473539 |
PolySorp | Rond | 5 | Barrette pour microplaques |
695.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10459192
|
Thermo Scientific™
473768 |
MaxiSorp | Rond | 5 | Barrette pour microplaques |
695.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10557915
|
Thermo Scientific™
95029390 |
Universal Binding (UB, liaison universelle) | Rond | 50 | Barrette pour microplaques |
471.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez parmi les modules LockWell, BreakApart et Breakable 1x8 avec cadres standards 96 puits.- Pour dosages immunologiques en phase solide, p. ex. ELISA
- Modules autostables faciles à manipuler
- Système alphanumérique pour orientation aisée
- Compatible avec les équipements standards
- Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
- PS
Choix de surface :
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et lient une gamme variée de biomolécules.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et sont idéales pour les dosages d’anticorps par méthode sandwich.
- Thermo Scientific™ MultiSorp™ est très hydrophile et adaptée aux glycanes et protéines solubles dans l’eau.
Spécification
Plaque à barrettes | |
Colorimétrique | |
Polystyrène | |
Aucun |
Qualité optique supérieure pour des résultats fiables | |
Transparent | |
96 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.