missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IMP2/IGF2BP2 Antibody (PCRP-IGF2BP2-1F9) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-27046PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IMP2/IGF2BP2 Monoclonal antibody specifically detects IMP2/IGF2BP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| IMP2/IGF2BP2 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Hepatocellular carcinoma autoantigen p62, IGF-II mRNA-binding protein 2, IMP-2IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP2VICKZ family member 2, insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2, insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2, p62, VICKZ2 | |
| Recombinant full-length human IMP2/IGF2BP2 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Chromatin Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators | |
| 10644 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry | |
| PCRP-IGF2BP2-1F9 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu