Learn More
Importin alpha 2/KPNA2 Antibody (1E8B7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 552.00€
Spécification
Antigène Importin alpha 2/KPNA2
Clone 1E8B7
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18239600
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52501
0.1 mg
552.00€
0.10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18656927
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52501-0.025mg
0.025 mg
205.00€
0.03mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Importin alpha 2/KPNA2 Monoclonal specifically detects Importin alpha 2/KPNA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spécification
Spécification
Importin alpha 2/KPNA2
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Unconjugated
Mouse
Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Immunology, Stem Cell Markers
PBS with 0.05% Sodium Azide
3838
Purified recombinant fragment of human KPNA2 (AA: 1-530) expressed in E. Coli.
Primary
58 kDa
1E8B7
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
importin alpha 1, importin-alpha-P1, IPOA1, karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1), Karyopherin subunit alpha-2, pendulin, QIP2importin alpha 2, RAG cohort 1, RAG cohort protein 1, RCH1importin subunit alpha-2, SRP1, SRP1alpha, SRP1-alpha
KPNA2
IgG1
Protein A or G purified