Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles et calibrateurs de systèmes Indiko™ et Konelab™
Assurez la précision des résultats de test avec les calibrateurs et les contrôles de systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™.
156.35€ - 175.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Compliant with the IVDD; CE marked |
---|---|
Type d’échantillon | Sérum, Urine |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326221
|
Thermo Scientific™
981830 |
eCal Calibrator |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10714856
|
Thermo Scientific™
981831 |
Scal calibrateur |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156924
|
Thermo Scientific™
981831 |
Scal calibrateur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Assurez la précision des résultats de test avec les calibrateurs et les contrôles de systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™. Les analyseurs Indiko et Konelab sont entièrement automatisés pour exécuter les tests de routine et les tests spéciaux, notamment les protéines spécifiques, les stupéfiants et la surveillance des médicaments thérapeutiques. Toutes les méthodes Indiko™ et Konelab™ sont basées sur des applications rigoureusement conçues et des réactifs système à codes-barres, conditionnés pour une efficacité optimale.
Points clés :- Basés sur le sérum ou l’urine d’origine humaine ou bovine
- Fournis sous forme lyophilisée
- Nortrol, Abtrol et sCal sont disponibles aux États-Unis
- Tous les autres calibrateurs et contrôles ne sont pas disponibles aux États-Unis
Spécification
Compliant with the IVDD; CE marked | |
Sérum, Urine |