Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
80.56€ - 1399.20€
Spécification
Classification | E2 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15545049
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
644.48€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15545039
|
Fisherbrand™
|
1 g |
80.56€
1 unité |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15535049
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
427.18€
1 unité |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15525189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
1399.20€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15565039
|
Fisherbrand™
|
5 g |
91.58€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15575039
|
Fisherbrand™
|
10 g |
105.21€
1 unité |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15585039
|
Fisherbrand™
|
20 g |
109.18€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15595039
|
Fisherbrand™
|
50 g |
135.68€
1 unité |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15595059
|
Fisherbrand™
|
2 g |
122.96€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15555049
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
1029.26€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15525049
|
Fisherbrand™
|
500 g |
305.28€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15515049
|
Fisherbrand™
|
200 g |
189.74€
1 unité |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505049
|
Fisherbrand™
|
100 g |
138.86€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
Spécification
E2 | |
Acier inoxydable | |
Cylindrique |