missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Influenza A H5N8 NP (A/Astrakhan/3212/2020) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1323)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA547001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
H5N8 is a highly pathogenic avian influenza (HPAI) originally identified in chinese domestic ducks The subtype H5N8 virus bears an H5N1 backbone and polymerase basic (PB) protein 1 (PB1), nucleoprotein (NP), and neuraminidase (NA) genes from non-H5N1 virus [PMID: 28117031].
Spécification
| Influenza A H5N8 NP (A/Astrakhan/3212/2020) | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| HL1323 | |
| Unconjugated | |
| H5N8 NP; influenza H5N8 | |
| Recombinant fragment corresponding to C-terminal region of Influenza A virus H5N8 Nucleoprotein (A/Astrakhan/3212/2020)). The exact sequence is proprietary. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu