missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A Hemagglutinin H1 Antibody (InA97), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-73158F
358.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Influenza A Hemagglutinin H1 Monoclonal antibody specifically detects Influenza A Hemagglutinin H1 in Virus samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| Influenza A Hemagglutinin H1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Detects H1 of Influenza A as well as recombinant H1 with high specificity and does not interact with haemagglutinin H3. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| InA97 | |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/NewCaledonia/20/99 (strain H1N1). | |
| 0.2 mL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu