missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Inhibin alpha Antibody (INHA/8872R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24259JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Inhibin alpha Monoclonal antibody specifically detects Inhibin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Inhibin alpha | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| A-inhibin subunit, INHA, inhibin alpha chain, inhibin, alpha | |
| Recombinant fragment of human Inhibin alpha protein (around aa 233-362) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer | |
| 3623 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| INHA/8872R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu