Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Câbles d’électrodes pour connecter les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure Mettler Toledo avec connecteur compatible.
Marque: Mettler Toledo™ 30281899
104.82 EUR valable jusqu'au 2025-10-26
Utilisez le code promo "24136" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Détachable
- Réutilisable
Spécification
BNC MultiPin / 1 banane de 4 mm | |
Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure | |
1.2 m |
Capteurs Mettler Toledo InLab | |
4 ft |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Économisez jusqu'à 63 %
Des économies importantes sur les technologies de pointe et les essais de matériaux.Code promotionnel: 24141Expire: 2025-12-14
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 63 % -
Plusieurs fabricants
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promotionnel 24136 pour réaliser des économies considérables.Code promotionnel: 24136Expire: 2025-10-26
Jours
32Heures
21Minutes
42Secondes
24