Learn More
Novus Biologicals™ Kit de marquage des anticorps avec nanoparticules en or InnovaGOLD, 40 nm, dia. ext. 20
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
Marque:  Novus Biologicals™ 220-0010
Informations supplémentaires : Poids : 0.00970kg
Code produit. 18011386
  • 931.81€ / 10mL
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
For Research Use Only
Description
Description
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Spécification
Spécification
Store at 4°C. Do not freeze.
10 mL
40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Antibody Labeling Kit