missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Kit de marquage des anticorps avec nanoparticules en or InnovaGOLD, 40 nm, dia. ext. 20
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
931.81€ - 1535.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at 4°C. Do not freeze. |
---|---|
Cible | 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD |
Type de produit | Antibody Labeling Kit |
Alert:
For Research Use Only
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13511180
|
Novus Biologicals™
2200-100 |
100 mL |
1535.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18011386
|
Novus Biologicals™
220-0010 |
10 mL |
931.81€
10mL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Uniform Shape
- Low co-efficient of variation in terms of size
- High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
- Available at high concentrations to simplify assay development
Specifications
Store at 4°C. Do not freeze. | |
40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD | |
Antibody Labeling Kit |