Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles et anses d’inoculation jetables
Fabriqués en PS pour une solidité et une flexibilité garanties. Les anses d’inoculation jetables Greiner Bio-One™ facilitent la collecte et l’inoculation
420.02€ - 443.89€
Specifications
Longueur (métrique) | 200 mm |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Product Code | Brand | Couleur | Type de produit | Type d’emballage | Volume | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Type de produit | Type d’emballage | Volume | Price | Quantity & Availability | ||
10217591
|
Greiner Bio-One
731161 |
Blanc | Anse d’inoculation | Emballage individuel | 1 μl |
420.02€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10792142
|
Greiner Bio-One
731170 |
Bleu | Aiguille d’inoculation | En vrac |
443.89€
2000 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les aiguilles sont idéales pour le prélèvement de colonies simples ; les anses sont idéales pour le prélèvement de volumes de culture désignés
- Conditionnement individuel ou en vrac
- Hydrophobe
- Plage de températures : –20 à +60°C
- Stérilisation par irradiation
- Exclusivement destinés à un usage unique
Specifications
200 mm | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Oui |