Learn More
INPP5A Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498128 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498128 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498128 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338035AF750
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
INPP5A Polyclonal antibody specifically detects INPP5A in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène INPP5A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 43 kDa inositol polyphosphate 5-phophatase, CTCL tumor antigen HD-CL-02,5PTASE, DKFZp434A1721, EC 3.1.3.56, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kD, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 40kDa, inositol trisphosphate-5-phosphatase, 40kD, InsP3 5-phosphatase, MGC116947,5PTase, MGC116949, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phophatase, type I inositol-14,5-trisphosphate 5-phosphatase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-200 of human INPP5A (NP_005530.3).,, Sequence:, TAVLLVTANVGSLFDDPENLQKNWLREFYQVVHTHKPHFMALHCQEFGGKNYEASMSHVDKFVKELLSSDAMKEYNRARVYLDENYKSQEHFTALGSFYFLHESLKNIYQFDFKAKKYRKVAGKEIYSDTLESTPMLEKEKFPQDYFPECKWSRKGFIRTRWCIADCAFDLVNIHLFHDASNLVAWETSPS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3632
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG