Learn More
Abeba™ Semelles intérieures 3553
Les semelles intérieures antistatiques sont dotées de propriétés antibactériennes et antifongiques grâce au charbon actif.
15.39€ - 17.12€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15630128
|
Abeba™
3553/36 |
36 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640128
|
Abeba™
3553/37 |
37 |
17.12€
1 paire |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650128
|
Abeba™
3553/38 |
38 |
17.12€
1 paire |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660128
|
Abeba™
3553/39 |
39 |
17.12€
1 paire |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670128
|
Abeba™
3553/40 |
40 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680128
|
Abeba™
3553/41 |
41 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690128
|
Abeba™
3553/42 |
42 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600138
|
Abeba™
3553/43 |
43 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610138
|
Abeba™
3553/44 |
44 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620138
|
Abeba™
3553/45 |
45 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630138
|
Abeba™
3553/46 |
46 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640138
|
Abeba™
3553/47 |
47 |
15.39€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Textile respirant
- Bleu
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Antistatiques
- Absorption de pression aréale, climatisation, confort
- Bienfaits pour les articulations, la musculature, les ligaments et la colonne vertébrale
Spécification
Bleu | |
Textile | |
3553 |