Learn More
Julabo™ Isolation pour bains
Marque:  Julabo™ 8930412
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10068401
  • 25.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2023
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur de bain chauffant ouvert ED-13
Tubulure CR 12 mm de diamètre interne et tubulure renforcée de 8 mm de diamètre interne
12mm
Isolation
1 m