Learn More
Julabo™ Isolation pour bains
Marque: Julabo™ 8930410
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur de bain chauffant ouvert ED-13 | |
Tubulure CR 8 à 10 mm de diamètre interne | |
14mm |
Isolation | |
1 m |