Learn More
Julabo™ Isolation pour bains
Marque:  Julabo™ 8930413
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11980318
  • 25.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
Spécification
Circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE, F25-HL, F32-HE, F32-HL, F33-HL
Tubulure renforcée de 12 mm ou 1/2 po de dia. int.
23mm
Isolation
1 m