Learn More
Hirschmann™ Vannes d’entrée
Pour une utilisation avec Ceramus™, Solarus™, Opus™, Ceramus™ classic pour 30 + 60 ml, distributeur EM pour akku drive™ 10 à 60 ml
Marque: Hirschmann™ 9316510
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
À utiliser avec :- Ceramus™
- Solarus™
- Opus™
- Ceramus™ Classic pour 30 et 60 ml
- Distributeur EM pour Akku-drive™ de 10-60 ml
Spécification
Vanne d’aspiration | |
Aspiration, Ceramus Classic à 10 ml, distributeur EM 2 à 10 ml et Battery-Drive o.R. |