Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Contrôlez les niveaux d’O2 et de CO2 grâce à ce module de gaz intégré en option pour le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX.
9050.00€
Spécification
Software Type | Logiciel SkanIt [EN] |
---|---|
Plage de concentrations en CO2 | 0,1 à 15 % |
Stabilité de la concentration en CO2 | ±0,3 % à 5 % de CO2 |
À utiliser avec (équipement) | Varioskan LUX |
Plage de concentration en O2 | 1 à 21 % |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15370777
|
Thermo Scientific™
VLGAS001 |
Module de gaz intégré (installé en usine lors de l’achat des instruments) |
9050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le module de gaz intégré pour le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX vous permet de réaliser des tests sur microplaques cellulaires en atmosphère contrôlée. Il peut contrôler simultanément les concentrations de CO2 de 0,1 % à 15 % et les concentrations d’O2 de 1 % à 21 %. Le module s’intègre parfaitement à l’intérieur de l’instrument et n’encombre pas le laboratoire.
- Contrôlez les niveaux de CO2 de 0,1 % à 15 % et les niveaux d’oxygène de 1 % à 21 %, simultanément ou séparément
- Permet aux utilisateurs de définir les concentrations de gaz dans le cadre de la configuration du protocole dans le logiciel intuitif Thermo Scientific™ SkanIt™
- Effectue le suivi et l’enregistrement des concentrations de gaz tout au long du cycle afin d’assurer la traçabilité
- Totalement intégré à l’instrument – aucun espace supplémentaire requis
- Bien adapté à un large éventail d’applications cellulaires, y compris les études impliquant la prolifération cellulaire à long terme, l’induction et la détection de l’hypoxie (comme dans la recherche contre le cancer), ainsi que la croissance des bactéries anaérobies
Spécification
Logiciel SkanIt [EN] | |
±0,3 % à 5 % de CO2 | |
1 à 21 % |
0,1 à 15 % | |
Varioskan LUX |
REMARQUE : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.