missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2/CD49b Antibody (31H4), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Code produit 18179128 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18179128 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18179128 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250145PECY7

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Integrin alpha 2/CD49b
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 31H4
Conjugué PE-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2
Symboles de gène(s) ITGA2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified human b1 integrin preparation from HT1080 fibrosarcoma cell extract.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3673
Spécificité du test It is specific to the alpha 2 subunit by relative expression of antigen on various cell lines by Flow Cytomery, and its recognition of affinity purified alpha 2 beta 1 in Dot Blot.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.