Learn More
Integrin alpha 2/CD49b Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00€ - 498.00€
Spécification
| Antigène | Integrin alpha 2/CD49b |
|---|---|
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18606405
|
Novus Biologicals
NBP2-38995-25ul |
25 μL |
302.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18161679
|
Novus Biologicals
NBP2-38995 |
0.1 mL |
498.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Integrin alpha 2/CD49b Polyclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Integrin alpha 2/CD49b | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| alpha-2 subunit, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), VLA 2 | |
| ITGA2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| P17301 | |
| 3673 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ALEAYSETAKVFSIPFHKDCGEDGLCISDLVLDVRQIPAAQEQPFIVSNQNKRLTFSVTLKNKRESAYNTGIVVDFSENLFFASFSLPV | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |