missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 3/CD49c Antibody (MM0416-2C39), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-11737CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF
Spécification
| Integrin alpha 3/CD49c | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a | |
| Human recombinant Integrin alpha 3/CD49c | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF | |
| MM0416-2C39 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 3675 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu