missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (DATK32), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18466104 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18466104 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18466104 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP143283MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone DATK32
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Espèces hôtes Rat
Immunogène The immunogen for this antibody was LPAM1.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3676
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.