missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 5/CD49e Antibody (CL6945) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | Integrin alpha 5/CD49e |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL6945 |
| Conjugué | DyLight 550 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P08648, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?