missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 6 beta 1 Antibody (2548B), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB7809PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin alpha 6 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Integrin alpha 6 beta 1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 3655 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Flow Cytometry | |
| 2548B | |
| Flow Cytometry | |
| CD49f, ITGA6B, VLA-6 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Human Integrin alpha 6 beta 1 heterodimer, Phe24-Ser1012(Integrin alpha 6) and Gln21-Asp728 (Integrin beta1), Accession # NP_000201 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu