missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (MP4F10), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1350PEATT594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Integrin alpha 6/CD49f | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| MP4F10 | |
| Flow Cytometry | |
| CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6 | |
| SW1222 human colorectal carcinoma cell line | |
| 0.5 mL | |
| Signal Transduction | |
| 3655 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu