missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (7k) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50448
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Spécification
| Integrin alpha V beta 6 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 20ug/mL, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:250, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 10 μg per 100-500 μg protein lysate, CyTOF-ready | |
| CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR | |
| 3T3b6, mouse fibroblast expressing human Integrin alpha V beta 6 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells | |
| 3685 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| 7k | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu