missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta 2/CD18 Antibody (MEM-48), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB500-379AF405
442.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin beta 2/CD18 Monoclonal specifically detects Integrin beta 2/CD18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| Integrin beta 2/CD18 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 959 beta subunit precursor)10, CD18 antigen, CD18beta 2, cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1, CR3, integrin beta-2, integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyte function-associated antigen 1;macrophage antigen 1 (mac-1) beta subunit), integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), LAD, LCAMB, leukocyte cell adhesion molecule CD18, leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C, MF17, MFI7, P150 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| The antibody MEM-48 recognizes an epitope involving residues 534-546 in cysteine-rich repeat 3 of the CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin). CD18 is a 90-95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes. | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MEM-48 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| ITGB2 | |
| Leukocytes of a patient suffering from a LGL-type leukemia. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 3689 | |
| Human | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu