missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta 3/CD61 Antibody (256809), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2266PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Integrin beta 3/CD61 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 256809 | |
| Flow Cytometry | |
| CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin beta 3/CD61, Gly27-Asp718, Accession # P05106 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 3690 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu