missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 6 Antibody (OTI1D2), DyLight 405, Novus Biologicals™

Code produit 18108563 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18108563 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18108563 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271051V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 6 Monoclonal specifically detects Integrin beta 6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Integrin beta 6
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1D2
Conjugué DyLight 405
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène integrin beta-6, integrin, beta 6
Symboles de gène(s) ITGB6
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Integrin beta 6 (NP_000879) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3694.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.