Learn More
Integrin beta 7 Antibody (332418), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607793 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607793 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607793 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3060A
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Integrin beta 7 Monoclonal specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Integrin beta 7
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 332418
Conjugué APC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Espèces hôtes Rat
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin beta 7, Glu20-His722, Accession # P26011
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3695
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a