Learn More
INTS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2G11B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | INTS3 |
|---|---|
| Clone | 2G11B7 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16829465
|
Proteintech
67060-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819465
|
Proteintech
67060-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The INTS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INTS3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INTS3 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
| INTS3 | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 65123 | |
| Primary |
| 2G11B7 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2b |