Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
La formulation à base de lipides peut être utilisée pour transfecter efficacement les cellules adhérentes avec le ARNsi, car il s’agit de sous-culture : sans cytotoxicité accrue.
Marque: Invitrogen™ AM4510M
406.80 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Includes: Un tube contenant 0,4 ml
Description
- Polyvalent : fonctionne avec une large gamme de lignées cellulaires
- Reproductibles : produit des résultats homogènes, de lot à lot, de plaque à plaque et de puits à puits
- Efficace : transfection très efficace de l’ARNsi, qui permet d’utiliser de faibles concentrations en ARNsi et de minimiser les effets non spécifiques
- Rapide : transfection inversée des cellules lors de leur plaquage, ce qui permet d’économiser une journée
- Transfection inversée des cellules lors de leur mise sur plaques, ce qui permet d’économiser une journée
- Hautement reproductible et optimisé pour les concentrations réduites en ARNsi
- Compatible avec une large gamme de lignées cellulaires
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Compatible avec le haut débit | |
Réactif de transfection | |
Oui |
Cellules souches, cellules primaires, lignées cellulaires | |
ARNsi synthétique | |
Transfection | |
Ambion™, siPORT™ | |
400 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.