Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
La formulation à base de lipides peut être utilisée pour transfecter efficacement les cellules adhérentes avec le ARNsi, car il s’agit de sous-culture : sans cytotoxicité accrue.
444.00€ - 826.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
---|---|
Type de cellule | Cellules souches, cellules primaires, lignées cellulaires |
Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
Type d’échantillon | ARNsi synthétique |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
Includes: One tube containing 0.4mL
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10218704
|
Invitrogen™
AM4510 |
Réactif de transfection | 400 μl |
444.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10197234
|
Invitrogen™
AM4510M |
Réactif de transfection | 400 μl |
452.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10137004
|
Invitrogen™
AM4511 |
Réactif de transfection | 1 mL |
826.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10005124
|
Invitrogen™
AM4511M |
Réactif de transfection | 1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Polyvalent : fonctionne avec une large gamme de lignées cellulaires
- Reproductibles : produit des résultats homogènes, de lot à lot, de plaque à plaque et de puits à puits
- Efficace : transfection très efficace de l’ARNsi, qui permet d’utiliser de faibles concentrations en ARNsi et de minimiser les effets non spécifiques
- Rapide : transfection inversée des cellules lors de leur plaquage, ce qui permet d’économiser une journée
- Transfection inversée des cellules lors de leur mise sur plaques, ce qui permet d’économiser une journée
- Hautement reproductible et optimisé pour les concentrations réduites en ARNsi
- Compatible avec une large gamme de lignées cellulaires
Culture cellulaire, transfection de l’ARNi, transfection de l’ARNsi synthétique, transfection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Compatible avec le haut débit | |
Réactif de transfection |
Cellules souches, cellules primaires, lignées cellulaires | |
ARNsi synthétique | |
Transfection | |
Ambion™, siPORT™ | |