Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Dynabeads hydrophiles (2,8 μm) avec groupes d’acides carboxyliques
Marque: Invitrogen™ 14306D
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.04200kg
Description
Ces groupes de surface permettent la formation de liaisons amides covalentes aux protéines / peptides via des groupes d’amines ou sulfhydryles primaires. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
- Couplage immédiat et non agressif à basse température et neutre à faible pH
- L’activation par carbodiimide est nécessaire
- D’autres groupes réactifs peuvent être introduits à l’aide des agents de réticulation disponibles sur le marché
- Utilisé pour l’isolement de petits composants tels que les protéines et les peptides
- Immobilisation des protéines / peptides labiles et couplage N-terminal des peptides
- Faible liaison non spécifique des acides nucléiques
- Compatible avec le haut débit
- Concentration : 2 x 109 microbilles / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
5 μlitres | |
Compatible avec le haut débit | |
Niveau de recherche | |
Tout type d’échantillon | |
Acide carboxylique |
Microbille avec groupe d’acides carboxyliques | |
Microbilles en suspension | |
Dynabeads™ | |
10 ml | |
Température ambiante | |
2,8 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.