Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ EX, 2 %
Gels prémoulés à résolution rapide avec 11 puits et un format ouvrable
223.00€ - 304.00€
Spécification
Compatible Ladders | Échelle E-Gel™ 1 Kb Plus Express, marqueurs d’ARN Century™-Plus |
---|---|
Pourcentage de gel | 2% |
Type de gel | E-Gel |
Type de produit | Gel d’agarose EX |
Volume de chargement des échantillons | 20 µlitres |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10043894
|
Invitrogen™
G401002 |
10 gels/boîte. |
223.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17128494
|
Invitrogen™
G402022 |
20 gels/boîte. |
304.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contiennent un marqueur d’acide nucléique fluorescent exclusif (excitation : 490 nm, émission : 520 nm) qui peut être visualisé avec une lumière bleue qui minimise les lésions de l’ADN et permet la détection jusqu’à 1 ng/bande d’ADN.
- Séparation complète (en poids moléculaire) en 10 minutes
- Surveillance en direct de la migration d’ADN sans les dangers de la lumière UV
- Accès facile au gel pour l’extraction des bandes d’ADN ou le transfert vers les membranes pour le transfert Southern
- Démontrer qu’une sensibilité plus de cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium permet une utilisation moins importante des échantillons par cycle
- Analyse rapide des échantillons d’ARN afin de vérifier leur intégrité avant de poursuivre les applications en aval
- La cassette de gel est conçue pour s’ouvrir avec un couteau Gel Knife afin que le gel à l’intérieur puisse être utilisé facilement pour l’excision de bandes spécifiques ou transféré sur une membrane pour l’analyse de transfert Southern
- Format de puits à peigne unique
- Type d’échantillon : ADN double brin (dsDNA), ARN simple brin
- Volume d’échantillon ; 20 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Échelle E-Gel™ 1 Kb Plus Express, marqueurs d’ARN Century™-Plus | |
E-Gel | |
20 µlitres | |
SYBR™ Gold | |
Poids moléculaire | |
ADN double brin (ADNdb), ARN simple brin, ARN circulaire | |
Peigne unique |
2% | |
Gel d’agarose EX | |
50 bp jusqu’à 2 kb | |
11 puits | |
Pour préparation sans colorants, non destiné à la préparation | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.