Learn More
Invitrogen™ SuperMix PCR haute fidélité Platinum™
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Marque: Invitrogen™ 12532024
11249.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Includes: Le mélange SuperMix pour PCR, haute fidélité, est disponible à une concentration de 1,1X permettant d’utiliser environ 10 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs de 50 μl chacun et en quantité suffisante pour 100 réactions d’amplifications sont fournies (4 x 1,125 ml). Composant du mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité : ADN polymérase Taq recombinante complexée 22 U/ml, polymérase thermostable GB-D des espèces Pyrococcus et anticorps Platinum Taq ; 66 mM de Tris-SO4 (pH 8,9) ; 19,8 mM (NH4)2 SO4 ; 2,4 mM de MgSO4 ; 220 μM de dNTPs ; et stabilisateurs.
Requires : Matrices et amorces
Description
Le mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité est un mélange prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP pour une amplification par PCR efficace. Il vous suffit d’ajouter le modèle et les amorces, divisant ainsi par deux le temps de préparation.
- Atteindre une fidélité plus de six fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq
- Amplifiez des fragments jusqu’à 15 kb
- Obtenez des produits qui sont un mélange d’éléments à extrémités franches et à extrémités 3’-A ; toutefois, la majorité des extrémités présentera une extrémité débordante 3’-A
- Limitez l’optimisation de la PCR
Utilisation du mélange SuperMix pour PCR, de haute fidélité, Platinum
le mélange SuperMix pour PCR de haute fidélité Platinum est destiné aux applications d’amplification d’ADN à haute spécificité et haute fidélité, telles que le clonage et la mutagenèse. La haute fidélité est procurée par un mélange d’ADN polymérase Taq et de polymérase à activité corrective de l’espèce Pyrococcus GB-D. La haute spécificité est réalisée par les anticorps anti-Taq permettant un “démarrage à chaud” automatique de la PCR. Cette capacité de démarrage à chaud augmente la spécificité et le rendement et permet de mener la réaction à température ambiante.
PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
• 4 x 56,25 ml de Platinum PCR SuperMix haute fidélité Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage. |
|
ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
1,1X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Mélangé | |
15 kb ou moins |
Faible | |
Standard | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
6 X | |
5000 réactions | |
SuperMix ou Master Mix |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.