Learn More
Invitrogen™ SuperMix PCR haute fidélité Platinum™
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
538.00€ - 16070.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Faible |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq |
Vitesse de réaction | Standard |
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
À utiliser avec (application) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
Includes: Le mélange SuperMix pour PCR, haute fidélité, est disponible à une concentration de 1,1X permettant d’utiliser environ 10 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs de 50 μl chacun et en quantité suffisante pour 100 réactions d’amplifications sont fournies (4 x 1,125 ml). Composant du mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité : ADN polymérase Taq recombinante complexée 22 U/ml, polymérase thermostable GB-D des espèces Pyrococcus et anticorps Platinum Taq ; 66 mM de Tris-SO4 (pH 8,9) ; 19,8 mM (NH4)2 SO4 ; 2,4 mM de MgSO4 ; 220 μM de dNTPs ; et stabilisateurs.
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10545013
|
Invitrogen™
12532016 |
100 réactions |
538.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10175622
|
Invitrogen™
12532024 |
5000 réactions |
16070.00€
5000 réactions |
Expédition estimée: 30-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le mélange Platinum PCR SuperMix haute fidélité est un mélange prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP pour une amplification par PCR efficace. Il vous suffit d’ajouter le modèle et les amorces, divisant ainsi par deux le temps de préparation.
- Atteindre une fidélité plus de six fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq
- Amplifiez des fragments jusqu’à 15 kb
- Obtenez des produits qui sont un mélange d’éléments à extrémités franches et à extrémités 3’-A ; toutefois, la majorité des extrémités présentera une extrémité débordante 3’-A
- Limitez l’optimisation de la PCR
Utilisation du mélange SuperMix pour PCR, de haute fidélité, Platinum
le mélange SuperMix pour PCR de haute fidélité Platinum est destiné aux applications d’amplification d’ADN à haute spécificité et haute fidélité, telles que le clonage et la mutagenèse. La haute fidélité est procurée par un mélange d’ADN polymérase Taq et de polymérase à activité corrective de l’espèce Pyrococcus GB-D. La haute spécificité est réalisée par les anticorps anti-Taq permettant un “démarrage à chaud” automatique de la PCR. Cette capacité de démarrage à chaud augmente la spécificité et le rendement et permet de mener la réaction à température ambiante.
PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à fragments longs, PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur glace sèche ou mouillée
Spécification
Faible | |
Standard | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
6 X | |
Mélangé | |
15 kb ou moins |
ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
1,1X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
SuperMix ou Master Mix |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.