Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai ProQuantum™ Human IL-8
Mesurez les protéines cytokines avec une faible consommation d’échantillon et une sensibilité élevée sur un instrument de qPCR
Marque:  Invitrogen™ A355755
3044.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21989" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 17133099
  • 3350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
L’IL-8 (Interleukine-8) est une chimiokine CXC pro-inflammatoire à 72 acides aminés désignée CXCL8, sécrétée par les cellules endothéliales et les monocytes, qui agit comme un important chimioattractant pour les neutrophiles ainsi que les cellules T et les basophiles. Il-8, d’abord isolé à partir de cellules d’ostéosarcome, contient le motif ELR (séquence d’acides aminés N-terminale Glu-Leu-Arg) et des signaux via les récepteurs CXCR1 et CXCR2. Les études sur le cancer ont démontré un rôle pour l’IL-8 dans l’angiogenèse et la croissance des tumeurs. La nomenclature précédente de l’IL-8 comprend la protéine activatrice 1 des neutrophiles (NAP-1), la protéine chimiotactique des granulocytes 1 (GCP-1), le peptide activateur des neutrophiles dérivés des monocytes (MONAP) et la protéine 3-10C.
Spécification
Spécification
P10145
<0,01 pg/ml
ProQuantum
Humaine
Instruments qPCR
GCP-1 ; GCP1 ; IL8 ; LECT ; LUCT ; LYNAP ; MDNCF ; MONAP ; NAF ; NAP-1 ; NAP1
FAM ™
RUO
-20°C
30 min.
0,0128 – 5 000 pg/ml
Taqman™ PCR en temps réel
Plasma, Sérum, Surnageant
Quantification des protéines cytokines
3576
Tampon de dilution de doage
Conjugué d’anticorps A
Conjugué d’anticorps B
Tampon de dilution de conjugué d’anticorps
Étalon
Master Mix
Ligase
5 x 96 tests
Sérum, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl
Humaine
2 heures