Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai ProQuantum™ Human IL-8
Mesurez les protéines cytokines avec une faible consommation d’échantillon et une sensibilité élevée sur un instrument de qPCR
748.00€ - 3350.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P10145 |
---|---|
Plage de dosage | 0,0128 - 5000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <0,01 pg/ml |
Méthode de détection | PCR en temps réel TaqMan™ |
Type de produit | ProQuantum |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960463
|
Invitrogen™
A35575 |
96 tests |
748.00€
96 réactions |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17133099
|
Invitrogen™
A355755 |
5 x 96 tests |
3350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sensibilité élevée – détectez de faibles niveaux de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
- Faible consommation d’échantillons – utilisez 2-5 μl d’un échantillon (par exemple, 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
- Flux de travaux rapide et facile – sans étapes de lavage, 2 heures pour recevoir réponse de l’échantillon
- Vaste échelle dynamique – 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
- Aucun instrument exclusif à acheter – fonctionne sur n’importe quel instrument de PCR en temps réel
- Comprend un logiciel intuitif basé sur le cloud – pour une analyse de données fiable et la comparaison statistique par groupe
Spécification
P10145 | |
<0,01 pg/ml | |
ProQuantum | |
Humaine | |
Instruments qPCR | |
GCP-1 ; GCP1 ; IL8 ; LECT ; LUCT ; LYNAP ; MDNCF ; MONAP ; NAF ; NAP-1 ; NAP1 | |
FAM ™ | |
Sérum, 2 à 5 μl ; plasma, 2 à 5 μl ; surnageant, 2 à 5 μl | |
Humaine | |
2 h |
0,0128 - 5000 pg/ml | |
PCR en temps réel TaqMan™ | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Quantification de protéines cytokines | |
3576 | |
Tampon de dilution de dosage Conjugué d’anticorps A Conjugué d’anticorps B Tampon de dilution de conjugué d’anticorps Étalon Master Mix Ligase | |
RUO | |
-20°C | |
30 min |