Learn More
Invitrogen™ Kit Maxiprep pour filtre plasmidique HiPure PureLink™
Purification en 90 minutes
293.00€ - 670.00€
Spécification
Type de colonne | Colonne de filtration |
---|---|
Contenu et stockage | Les kits de filtres plasmidiques PureLink™ HiPure comprennent des tampons d’équilibrage (EQ1), des tampons de resuspension (R3), des tampons de lyse (L7), des tampons de précipitation (N3), RNase A, tampon de nettoyage (W8), des tampons d’élution (E4), tampon TE (TE) et colonnes filtre HiPure. Conserver tous les composants à température ambiante lors de la réception. |
Format | Colonne |
Isolation Technology | Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat |
Type d’échantillon | Culture bactérienne |
Includes: Les kits de filtres plasmidiques Purelink HiPure comprennent des tampons d’équilibrage (EQ1), des tampons de réfraction (R3), des tampons de Lyse (L7), des tampons de précipitation (N3), RNase A, tampon de lavage (W8), des tampons d’élution (E4), tampon TE (TE) et colonnes filtre HiPure.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10043432
|
Invitrogen™
K210016 |
10 préparations |
293.00€
120mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522723
|
Invitrogen™
K210017 |
25 préparations |
670.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit PureLink HiPure Midiprep de filtration plasmidique est conçu pour isoler l’ADN plasmidique de la plus haute pureté à partir de 25 à 100 ml d’une culture bactérienne d’une nuit. Les kits PureLink HiPure Midiprep de filtration plasmidique sont dotés de colonnes de filtrage HiPure, qui associent au sein d’une même unité un processus de filtration visant à clarifier le lysat bactérien et un processus de purification de l’ADN plasmidique par résine à échange d’anions. L’ADN plasmidique ainsi obtenu est de qualité équivalente à celui obtenu durant un processus de purification impliquant deux passages via des gradients de chlorure de césium, à savoir la méthode de purification d’ADN la plus rigoureuse.
- Purifiez l’ADN et obtenez, en moins de deux heures, un produit de haute qualité qui vous permettra de procéder à une transfection ou à d’autres applications, sans avoir besoin de prendre de mesures supplémentaires pour éliminer les contaminants (ARN, protéines, endotoxines, etc.).
- L’élimination du phénol, du chloroforme, du bromure d’éthidium et du chlorure de césium du protocole permet, par ailleurs, de limiter l’exposition aux matières dangereuses, et en facilite l’élimination.
- Protocoles simples : clarification du lysat bactérien sans centrifugation
- Résultats rapides : gain de temps grâce à une purification de l’ADN plasmidique en moins de deux heures
- Rendement élevé : jusqu’à 200 μg pour les kits Midiprep et 850 μg pour les kits Maxiprep
- Performances fiables : ADN plasmidique de haute qualité purifié avec ces kits, compatible avec un grand nombre d’applications
- L’ajout d’une colonne de filtration HiPure aux kits plasmidiques PureLink HiPure permet d’éliminer rapidement le lysat bactérien, sans avoir recours à une centrifugation
- La cartouche de filtration du lysat est intégrée à la colonne de liaison d’ADN afin de permettre la clarification du lysat et la liaison de l’ADN plasmidique directement à la résine à échange d’anions
- Un seul nettoyage de la colonne permet d’éliminer les impuretés telles que l’ARN, les protéines, les métabolites et d’autres molécules à faible poids moléculaire. L’ADN plasmidique ultrapur est alors élué avec un tampon à forte teneur en sel
- L’ADN est alors dessalé, puis concentré selon un processus de précipitation à l’isopropanol, avant d’être collecté par centrifugation
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Colonne de filtration | |
Colonne | |
Culture bactérienne | |
15 ml | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
< 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC | |
PureLink™ | |
Qualité transfection | |
ADN plasmide | |
90 min |
Les kits de filtres plasmidiques PureLink™ HiPure comprennent des tampons d’équilibrage (EQ1), des tampons de resuspension (R3), des tampons de lyse (L7), des tampons de précipitation (N3), RNase A, tampon de nettoyage (W8), des tampons d’élution (E4), tampon TE (TE) et colonnes filtre HiPure. Conserver tous les composants à température ambiante lors de la réception. | |
Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat | |
Maxi | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle) | |
Kit MaxiPrep pour filtre plasmidique | |
Température ambiante | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.