Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Du culot cellulaire à l’ADN ultra pur en moins d’une heure
Marque: Invitrogen™ K210026
192.29 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Le kit Maxiprep FP Purelink HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibration, un tampon de resuspension, un tampon de Lyse, un tampon de précipitation, un tampon de RNase A, un tampon de lavage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation Purelink HiPure. Le module de précipitateur Purelink HiPure comprend des précipitateurs HiPure et de seringues de 5 et 30 ml.
Description
Qualité de transfection Le kit PureLink HiPure Plasmid FP (filtre et précipitateur) isole l’ADN plasmidique. À l’aide des colonnes de filtration HiPure et des précipitateurs HiPure fournis dans le kit, vous pouvez purifier l’ADN plasmidique sans aucune étape de centrifugation requise dans les protocoles d’isolement traditionnels. La qualité de l’ADN plasmidique purifié est équivalente à celle obtenue après deux passages à travers des gradients de chlorure de césium (la plus rigoureuse des méthodes de purification de l’ADN) ce qui la rend adaptée à la transfection et à d’autres applications nécessitant un ADN plasmidique de haute pureté.
- Protocoles simples : clarification du lysat bactérien et précipitation d’isopropanol sans centrifugation
- Résultats rapides : de cellules E. coli pelletées à de l’ADN plasmidique de haute pureté, adapté à la transfection, en 60 minutes environ
- Rendement élevé : jusqu’à 850 μg à partir d’un nombre élevé de copies de plasmide
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Spécification
Colonne de filtration | |
Colonne | |
Culture bactérienne | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
< 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC | |
PureLink™ | |
10 préparations | |
Température ambiante | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Le kit Maxiprep FP PureLink™ HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibrage, un tampon de resuspension, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, RNase A, un tampon de nettoyage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation PureLink™ HiPure. Le module de précipitateur PureLink™ HiPure comprend des précipitateurs HiPure et des seringues de 5 et 30 ml. Conserver tous les composants à température ambiante. | |
Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat et précipitateur | |
15 ml | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
10 préparations | |
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle) | |
Kit MaxiPrep pour FP plasmidique | |
Qualité transfection | |
ADN plasmide | |
1 heure |
Sécurité et traitement
- HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide, Sodium hydroxide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.