Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid FP (Filter and Precipitator) Maxiprep Kit
Du culot cellulaire à l’ADN ultra pur en moins d’une heure
287.00€ - 642.00€
Spécification
Type de colonne | Colonne de filtration |
---|---|
Contenu et stockage | Le kit Maxiprep FP PureLink™ HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibrage, un tampon de resuspension, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, RNase A, un tampon de nettoyage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation PureLink™ HiPure. Le module de précipitateur PureLink™ HiPure comprend des précipitateurs HiPure et des seringues de 5 et 30 ml. Conserver tous les composants à température ambiante. |
Format | Colonne |
Isolation Technology | Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat et précipitateur |
Type d’échantillon | Culture bactérienne |
Includes: The PureLink HiPure Plasmid FP Maxiprep Kit includes Equilibration Buffer, Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Precipitation Buffer, RNase A, Wash Buffer, Elution Buffer, TE Buffer, HiPure Filter Columns, and a PureLink HiPure Precipitator Module. The PureLink HiPure Precipitator Module includes HiPure Precipitators, and 5mL and 30mL syringes.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10651934
|
Invitrogen™
K210027 |
25 préparations |
642.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10256783
|
Invitrogen™
K210026 |
10 préparations |
287.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Qualité de transfection Le kit PureLink HiPure Plasmid FP (filtre et précipitateur) isole l’ADN plasmidique. À l’aide des colonnes de filtration HiPure et des précipitateurs HiPure fournis dans le kit, vous pouvez purifier l’ADN plasmidique sans aucune étape de centrifugation requise dans les protocoles d’isolement traditionnels. La qualité de l’ADN plasmidique purifié est équivalente à celle obtenue après deux passages à travers des gradients de chlorure de césium (la plus rigoureuse des méthodes de purification de l’ADN) ce qui la rend adaptée à la transfection et à d’autres applications nécessitant un ADN plasmidique de haute pureté.
- Protocoles simples : clarification du lysat bactérien et précipitation d’isopropanol sans centrifugation
- Résultats rapides : de cellules E. coli pelletées à de l’ADN plasmidique de haute pureté, adapté à la transfection, en 60 minutes environ
- Rendement élevé : jusqu’à 850 μg à partir d’un nombre élevé de copies de plasmide
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprep, purification d’ADN plasmidique
Spécification
Colonne de filtration | |
Colonne | |
Culture bactérienne | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
> 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle) | |
Kit MaxiPrep pour FP plasmidique | |
ADN plasmide | |
1 heure |
Le kit Maxiprep FP PureLink™ HiPure Plasmid comprend un tampon d’équilibrage, un tampon de resuspension, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, RNase A, un tampon de nettoyage, un tampon d’élution, un tampon TE, des colonnes de filtration HiPure et un module de précipitation PureLink™ HiPure. Le module de précipitateur PureLink™ HiPure comprend des précipitateurs HiPure et des seringues de 5 et 30 ml. Conserver tous les composants à température ambiante. | |
Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat et précipitateur | |
15 ml | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
< 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC | |
PureLink™ | |
Qualité transfection | |
PureLink™ | |
1000 µg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.