Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli
Offre une stratégie de clonage rapide en une étape permettant d’insérer directement des produits de PCR amplifiés par A Taq dans un vecteur plasmide
Marque: Invitrogen™ K203001
567.26 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
Le kit TA Cloning s’appuie sur le vecteur de clonage pCR2.1 et la ligase d’ADN ExpressLink™ T4 de façon à générer, à température ambiante et en quinze minutes, un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
- Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
- Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
- Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
- Simplicité : élimination de toute modification enzymatique du produit PCR
- Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
- Saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
- Accélérateur de T7 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
- Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
- Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
- Fonctionnement du TA Cloning™
- L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique aux extrémités 3’ des produits de PCR.
- Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de désoxythymidine 3’ (T) simple.
- Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
- Configurations du kit
- Le kit TA Cloning™ est proposé dans différentes configurations : sans cellules compétentes (K2020-20 et K2020-40), avec des cellules chimiquement compétentes INVF’ E. coli One Shot™ (K2000-01 et K2000-40), avec des cellules chimiquement compétentes TOP10F’ E. coli One Shot™ (K2030-01 et K2030-40), et avec des cellules chimiquement compétentes E. coli One Shot™ TOP10 (K2040-01 et K2040-40), dans des configurations à 20 ou 40 réactions.
Clonage, clonage par PCR
Spécification
TOP10F | |
TA Cloning | |
Kit | |
20 réactions | |
Kit de clonage | |
pCR2.1 |
E. coli chimiquement compétentes | |
Les kits TA Cloning™ contiennent un vecteur pCR™ 2,1 linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins. Les kits cellulaires compétents contiennent un milieu E. coli chimiquement compétent One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide témoin superenroulé. Conserver les cellules E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
|
Clonage PCR | |
One Shot™ | |
T7 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.