Learn More
Cyclophilin-E Antibody, Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Code produit 18333013 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18333013 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18333013 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299016AF700
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclophilin-E Polyclonal specifically detects Cyclophilin-E in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cyclophilin-E
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cyclophilin E, Cyclophilin-33, CyP-33, CYP33, EC 5.2.1.8, MGC111222, MGC3736, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E, peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E), PPIase E, Rotamase E
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Cyclophilin-E.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing, Proteases & Other Enzymes
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10450
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus