Learn More
Asecos™ Type 90 armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90
Type 90 armoire de sécurité ION-CORE-90 modèle IO90.195.060.CC.WDC couleur du corps gris anthracite (RAL 7016) et porte bleu gentiane (RAL 5010) avec étagère perforée (tôle d’acier), blocs multiprises
Marque: Asecos™ 4130204741366
Informations supplémentaires : Poids : 322.00000kg
Description
Stockage actif et passif sûr des batteries lithium-ion
Fonction / construction
- Robuste : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- Equipée en usine d’une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes
- Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/ vert). Verrouillage permanent de la porte grâce au verrouillage automatique en 2 points
- Socle de transport intégré : l’armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l’extérieur
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée pour la détection d’incendie et la transmission de l’alarme au système de gestion du bâtiment
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d’incendie de l’intérieur vers l’extérieur
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- Conforme CE
Spécification
450 mm | |
76,890 in. | |
Gypsum, Sheet Steel | |
615 x 599 x 1953 mm | |
24,213 in. | |
522 x 450 x 1647 mm | |
709.888 lb. | |
4 | |
64,842 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
23,583 in. | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
1953 mm | |
IO90.195.060.CC.WDC | |
1 |
522 mm | |
Powder-coated, Textured | |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump | |
322 kg | |
20,551 in. | |
615 mm | |
25 kg | |
17,716 in. | |
1647 mm | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
599 mm | |
Perforated | |
Wing | |
360 to 435 mm | |
EN 14470-1, CE |
For indoor use only.