Learn More
Asecos™ Type 90 armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90
Type 90 armoire de sécurité ION-CORE-90 modèle IO90.195.060.CC.WDC couleur du corps gris anthracite (RAL 7016) et porte bleu gentiane (RAL 5010) avec étagère perforée (tôle d’acier), blocs multiprises
4190.00€ - 5170.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1, CE |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 20,551 in. |
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Couleur | Anthracite Gray, Gentian Blue |
Code produit | Marque | Comprend | Nbre d’étagères | Type d’étagère | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Nbre d’étagères | Type d’étagère | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17956080
|
Asecos™
4130204741366 |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (EU), Bottom Collecting Sump | 4 | Perforated | 322 kg |
4250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17916080
|
Asecos™
4130204741371 |
Cabinet and Interior Equipment, 2 Socket Strips (French/Belgian), Bottom Collecting Sump | 4 | Perforated | 322 kg |
4190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
17986080
|
Asecos™
4130204741376 |
Cabinet and Interior Equipment, Locker System, Bottom Collection Sump, 2 Socket Strips (French/Belgian) | 7 | Locker | 336 kg |
5170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Stockage actif et passif sûr des batteries lithium-ion
Fonction / construction
- Robuste : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- Equipée en usine d’une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes
- Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/ vert). Verrouillage permanent de la porte grâce au verrouillage automatique en 2 points
- Socle de transport intégré : l’armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l’extérieur
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée pour la détection d’incendie et la transmission de l’alarme au système de gestion du bâtiment
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d’incendie de l’intérieur vers l’extérieur
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- Conforme CE
Spécification
EN 14470-1, CE | |
615 mm | |
Anthracite Gray, Gentian Blue | |
615 x 599 x 1953 mm | |
76,890 in. | |
Flammables Storage Cabinet | |
Wing | |
64,842 in. | |
1647 mm | |
IO90.195.060.CC.WDC | |
Powder-coated, Textured | |
599 mm |
20,551 in. | |
522 mm | |
24,213 in. | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Gypsum, Sheet Steel | |
23,583 in. | |
Safe Active and Passive Storage of Lithium-ion Batteries | |
1953 mm | |
25 kg | |
1 | |
17,716 in. | |
450 mm |
For indoor use only.