Learn More
Lenz Laborglasintrumente Iodine Determination Flasks with Conical Ground Joint, without Collar
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
241.68€ - 422.94€
Spécification
Matériau Verre Duran
Nb par paquet 10/paquet
Joint conique standard NS 29/32
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10040311
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
03026070
1 L
422.94€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10718651
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasintrumente
03026052
300 mL
241.68€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
  • With hollow hexagonal stopper NS 29/32
  • With scale (approx. volume /ml)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Spécification
Spécification
Verre Duran
10/paquet
NS 29/32