Learn More
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine solution |
Note relative au nom | volumetric, 0.05 M I2 (0.1N) |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
Nom IUPAC | diiodine |
Poids de la formule | 253.81 |
Qualité | Réactif Ph. Eur. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodine solution
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: iodine