Learn More
Solution tampon d’ionisation pour AAS et ICP, césium 2 % Cs dans HNO3 1 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 16654454
Solution tampon d’ionisation pour AAS et ICP, césium 2 % Cs dans HNO3 1 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 16654454 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
500 ml, 500mL
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 16654454
Marque: Honeywell Fluka E4300500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionisation buffer Solution for AAS and ICP
Densité 1.01 g/cm3
pH <2
Quantité 500 ml
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon d’ionisation pour AAS et ICP, césium 2 % Cs dans HNO3 1 %, Honeywell Fluka™ >